Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillationsflaska
Volym (metrisk):
6 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Få exakta resultat i vätskescintillationsräkning och beta/gammaräkning med Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillationsflaskor. Det kvartsvända locket säkerställer tillförlitlig provförvaring. Idealisk för användning vid vätskescintillationsräkning, beta/gammaräkning och för provlagring.
- Precisionstillverkad för styrka och kemikaliebeständighet
- Ett kvarts varvs skruvlock säkerställer utmärkt provinneslutning
- 6 ml injektionsflaska med spollock är idealisk som insats för scintillationsflaskor
Beställningsinformation
- Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Scintillationsflaska och lock |
| Diameter (metrisk) Yttre | 26.5 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 20 ml |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 1000 |
| Produktlinje | Sterilin |
| Volym (metrisk) Totalt | 20 mL |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Visa mer |