Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonproppar
Produktkod. 12832913
Change view
Stängningsstorlek:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diameter (metrisk) bas:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diameter (metrisk) Överst:
12.5 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
31 mm
42.5 mm
Antal per förpackning:
1
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Diameter (metrisk) bas Diameter (metrisk) Överst Antal per förpackning unitSize
12832913 11 mm 11 mm 14 mm 10 Paket med 10
12822913 10 mm 10 mm 12.5 mm 10 Paket med 10
12842913 13 mm 13 mm 16 mm 10 Paket med 10
12852913 15 mm 15 mm 18 mm 10 Paket med 10
12862913 19 mm 19 mm 22.5 mm 10 Paket med 10
12872913 21 mm 21 mm 24.5 mm 1 Varje
12882913 23 mm 23 mm 26.5 mm 1 Varje
12892913 27 mm 27 mm 31 mm 1 Varje
12802923 37 mm 37 mm 42.5 mm 1 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12832913 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSRBGE011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Garantera en tät, pålitlig tätning för dina glas- och plastflaskor. Lämplig för användning i olika applikationer.
Garantera en tät, pålitlig tätning för dina glas- och plastflaskor. Lämplig för användning i olika applikationer. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonproppar är lämpliga för användning över ett brett temperaturområde: -50° till +200 °C.
  • Lämplig för tätning av glas- och plastflaskor
  • Lämplig för användning över ett brett temperaturområde: -50° till +200 °C
  • Autoklaveringsbar
Överensstämmelse
  • Materialet som produkten är tillverkad av är kompatibelt med FDA-CFR 21 Part 177.2600 Food Contact
Beställningsinformation
  • Ytterligare storlekar tillgängliga. Kontakta kundtjänst för mer information. Inte tillgängligt i alla geografiska regioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 11 mm
Diameter (metrisk) Överst 14 mm
Material Silikon
Längd (metrisk) 24 mm
Antal per förpackning 10
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +200 °C
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Sterilitet Icke-steril
Stängningsstorlek 11 mm