Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonproppar
Produktkod. p-6230191
Stängningsstorlek:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diameter (metrisk) bas:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diameter (metrisk) Överst:
12.5 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
31 mm
42.5 mm
Antal per förpackning:
1
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 12822913
Brand: Thermo Scientific™ TSRBGE010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Garantera en tät, pålitlig tätning för dina glas- och plastflaskor. Lämplig för användning i olika applikationer.
Garantera en tät, pålitlig tätning för dina glas- och plastflaskor. Lämplig för användning i olika applikationer. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonproppar är lämpliga för användning över ett brett temperaturområde: -50° till +200 °C.
  • Lämplig för tätning av glas- och plastflaskor
  • Lämplig för användning över ett brett temperaturområde: -50° till +200 °C
  • Autoklaveringsbar
Överensstämmelse
  • Materialet som produkten är tillverkad av är kompatibelt med FDA-CFR 21 Part 177.2600 Food Contact
Beställningsinformation
  • Ytterligare storlekar tillgängliga. Kontakta kundtjänst för mer information. Inte tillgängligt i alla geografiska regioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 10 mm
Diameter (metrisk) Överst 12.5 mm
Material Silikon
Längd (metrisk) 20 mm
Antal per förpackning 10
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +200 °C
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Sterilitet Icke-steril
Stängningsstorlek 10 mm