Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Tubing
Diameter (metrisk) Inre:
0.5 mm
0.8 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
3.2 mm
4 mm
4.5 mm
4.7 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
6.3 mm
7.5 mm
8 mm
8.5 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
12.7 mm
16 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
3.5 mm
3.7 mm
4 mm
4.1 mm
4.2 mm
4.5 mm
4.8 mm
5 mm
5.2 mm
6 mm
6.4 mm
7 mm
7.0 mm
7.2 mm
7.7 mm
7.95 mm
8.0 mm
8.2 mm
9.5 mm
10 mm
10.5 mm
11.2 mm
11.3 mm
12 mm
12.7 mm
14 mm
14.4 mm
15.4 mm
15.9 mm
16 mm
16.5 mm
17 mm
18 mm
19.1 mm
22.4 mm
25.4 mm
Tjocklek (metrisk):
0.25 mm
0.5 mm
0.8 mm
1 mm
1.2 mm
1.5 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.75 mm
2 mm
2.0 mm
2.5 mm
3 mm
3.2 mm
4 mm
5 mm
Unit Size:
15m
Paket med 15
Description
Perform various applications with high-quality silicone tubing made from nontoxic material.
- Laseretsad batchkod för enkel spårbarhet
- Idealisk för användning med peristaltiska pumpar
- Kan autoklaveras eller torrvärmesteriliseras
- 15m längd
- Tillverkad i ISO Klass 7 renrum
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Silikonslang |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4 mm |
| Total längd (engelska) | 49 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Färg | Genomskinligt |
| Flexibilitet | Mycket flexibel |
| Show More |