Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri-rätter
Färg:
Blått
Klart
Red
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Utför icke-standardiserade applikationer med Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri-rätter. Minsta beställningskvantitet gäller.
- Aseptically manufactured
- In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 90mm dishes tested in accordance with EN ISO 24998:2008 standard |
| Bottenform | Flat |
| Färg | Red |
| Form | Round |
| Sterilitet | Aseptically Manufactured |
| Ytbehandling | Non-treated |
| Typ | Petri Dish |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 20 |
| Ventilera | 3 |
| Visa mer |