Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri-rätter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11399273
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11399273 Blått Paket med 500
11319283 Rött Paket med 500
11951546 Klart Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399273 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 101VBLUE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför icke-standardiserade applikationer med Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri-rätter.
Utför icke-standardiserade applikationer med Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri-rätter. Minsta beställningskvantitet gäller.
  • Aseptiskt tillverkad
  • Endast in vitro användning
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 90 mm skålar testade i enlighet med EN ISO 24998:2008 standard
Färg Blått
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Typ Petriskål
nr per ärende 500
Antal per förpackning 20
Ventilera 3
Höjd (metrisk) 16.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm