Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri-rätter
Produktkod. 11951546
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11951546 Klart Paket med 500
11399273 Blått Paket med 500
11319283 Rött Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11951546 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 502VF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2520.00 SEK
    2314.61 SEK / Paket med 500
    Save 205.39 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför icke-standardiserade applikationer med Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri-rätter.
Utför icke-standardiserade applikationer med Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri-rätter. Minsta beställningskvantitet gäller.
  • Aseptiskt tillverkad
  • Endast in vitro användning
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 90 mm skålar testade i enlighet med EN ISO 24998:2008 standard
Färg Klart
Form Rund
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Typ Petriskål
Räkna väl 2
nr per ärende 500
Antal per förpackning 20
Ventilera 3
Höjd (metrisk) 16 mm
Höjd (engelska) 16 tum
Diameter (metrisk) 90 mm