Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri-rätter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4524662
Färg:
Blått
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11399273
Brand: Thermo Scientific™ 101VBLUE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför icke-standardiserade applikationer med Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri-rätter.
Utför icke-standardiserade applikationer med Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri-rätter. Minsta beställningskvantitet gäller.
  • Aseptiskt tillverkad
  • Endast in vitro användning
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 90 mm skålar testade i enlighet med EN ISO 24998:2008 standard
Färg Blått
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Typ Petriskål
nr per ärende 500
Antal per förpackning 20
Ventilera 3
Höjd (metrisk) 16.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm