Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90 mm petriskålar
Produktkod. 11309283
Change view
Höjd (metrisk):
15,7 mm
15,9 mm
16,1 mm
nr per ärende:
500
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Ventilera:
1
3
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) nr per ärende Sterilitet Ventilera Förpackningsstorlek
11309283 16,1 mm 500 Icke-steril 3 Paket med 500
11389273 15,9 mm 500 Icke-steril 1 Paket med 500
11901518 15,9 mm 500 Sterila 1 Paket med 500
11759252 16,1 mm 500 Sterila 3 Paket med 500
11739252 15,7 mm 500 Sterila Nej Paket med 500
15370366 15,7 mm 500 Icke-steril Nej Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11309283 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 101VR20
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Odla mikroorganismer på fasta medier med dessa grunda skålar som maximerar inkubatorutrymmet och har en spegelfinish som säkerställer hög optisk kvalitet.
Odla mikroorganismer på fasta medier med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90 mm petriskålar. Dessa grunda skålar maximerar inkubatorutrymmet och har en spegelfinish som säkerställer hög optisk kvalitet.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Idealisk för användning i automatiska tallrikshällare
  • Tillverkad av icke-cytotoxisk jungfrulig polystyren
  • Spegelfinishade formar säkerställer hög optisk klarhet
  • Finns antingen aseptiskt tillverkad eller slutsteriliserad med gammastrålning
  • Finns i enkel-, trippel- och icke-ventilerade format
  • Trippelventilation —underlättar gasutbyte; idealisk för korttidsarbete
  • Enkel —ventilering begränsar gasutbytet, minimerar avdunstning och uttorkning; idealisk för långsiktigt arbete
  • Nonvented —lämpligast för anaerobt och långvarigt arbete
  • En grund skål är idealisk för att maximera inkubatorutrymmet
  • Endast in vitro användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad och testad i enlighet med EN ISO 24998:2008 Petriskål standard som inkluderar stränga dimensionskontroller.
Beskrivning Petriskål, 90 mm
Bottenform Plan
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Petriskål
nr per ärende 500
Antal per förpackning 20
Ventilera 3
Höjd (metrisk) 16,1 mm
Höjd (engelska) 16,1 tum
Diameter (metrisk) 90 mm