Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90 mm petriskålar
Höjd (metrisk):
15,7 mm
15,9 mm
16,1 mm
nr per ärende:
500
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Ventilera:
1
3
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Odla mikroorganismer på fasta medier med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90 mm petriskålar. Dessa grunda skålar maximerar inkubatorutrymmet och har en spegelfinish som säkerställer hög optisk kvalitet.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
- Idealisk för användning i automatiska tallrikshällare
- Tillverkad av icke-cytotoxisk jungfrulig polystyren
- Spegelfinishade formar säkerställer hög optisk klarhet
- Finns antingen aseptiskt tillverkad eller slutsteriliserad med gammastrålning
- Finns i enkel-, trippel- och icke-ventilerade format
- Trippelventilation —underlättar gasutbyte; idealisk för korttidsarbete
- Enkel —ventilering begränsar gasutbytet, minimerar avdunstning och uttorkning; idealisk för långsiktigt arbete
- Nonvented —lämpligast för anaerobt och långvarigt arbete
- En grund skål är idealisk för att maximera inkubatorutrymmet
- Endast in vitro användning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad och testad i enlighet med EN ISO 24998:2008 Petriskål standard som inkluderar stränga dimensionskontroller. |
| Beskrivning | Petriskål, 90 mm |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Petriskål |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 20 |
| Ventilera | Nej |
| Höjd (metrisk) | 15,7 mm |
| Visa mer |