Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90 mm petriskålar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4524654
Höjd (metrisk):
15,7 mm
15,9 mm
16,1 mm
nr per ärende:
500
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Ventilera:
1
3
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11389273
Brand: Thermo Scientific™ 101R20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla mikroorganismer på fasta medier med dessa grunda skålar som maximerar inkubatorutrymmet och har en spegelfinish som säkerställer hög optisk kvalitet.
Odla mikroorganismer på fasta medier med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90 mm petriskålar. Dessa grunda skålar maximerar inkubatorutrymmet och har en spegelfinish som säkerställer hög optisk kvalitet.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Idealisk för användning i automatiska tallrikshällare
  • Tillverkad av icke-cytotoxisk jungfrulig polystyren
  • Spegelfinishade formar säkerställer hög optisk klarhet
  • Finns antingen aseptiskt tillverkad eller slutsteriliserad med gammastrålning
  • Finns i enkel-, trippel- och icke-ventilerade format
  • Trippelventilation —underlättar gasutbyte; idealisk för korttidsarbete
  • Enkel —ventilering begränsar gasutbytet, minimerar avdunstning och uttorkning; idealisk för långsiktigt arbete
  • Nonvented —lämpligast för anaerobt och långvarigt arbete
  • En grund skål är idealisk för att maximera inkubatorutrymmet
  • Endast in vitro användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad och testad i enlighet med EN ISO 24998:2008 Petriskål standard som inkluderar stränga dimensionskontroller.
Beskrivning Petriskål, 90 mm
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Typ Petriskål
nr per ärende 500
Antal per förpackning 20
Ventilera 1
Höjd (metrisk) 15,9 mm
Diameter (metrisk) 90 mm