Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Trippelpåsade polystyrenbehållare
Produktkod. 11379113
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
250 ml
Stängningsmaterial:
Metall
Polypropen
nr per ärende:
150/Cs.
40/Cs.
80/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 40
Paket med 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsmaterial nr per ärende Förpackningsstorlek
11379113 30 ml Polypropen 150/Cs. Paket med 150
11389113 100 ml Polypropen 80/Cs. Paket med 80
11804732 250 ml Metall 40/Cs. Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379113 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 128DB/IRR
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Använda Thermo Scientific™ Sterilin™ Trippelpåsade polystyrenbehållare i sjukhusrum och andra sådana sterila områden.
Använda Thermo Scientific™ Sterilin™ Trippelpåsade polystyrenbehållare i sjukhusrum och andra sådana sterila områden.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Varje behållare är:
  • Trippellindad med två enkla tårpåsar i en bulkpåse med yttre foder.
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Markerad med en bestrålningsprick som garanti för sterilitet och batchdetaljer för full spårbarhet
  • Läckagetestad i enlighet med BS EN 14254 Bilaga D
Anmärkning:
Endast för provrörsanvändning .
Användningsmetod:
Proceduren för användning är följande:
  • Enheten tas först ut ur foderpåsen i kartongen
  • Den yttersta av de två förseglade påsarna kan öppnas i den icke-sterila miljön genom att försiktigt riva längs linan enligt instruktionerna
  • Den inre påsen kan enkelt dras ut ur den yttre påsen av personal inom det sterila operationsområdet, vilket säkerställer en steril överföring från ett område till ett annat
  • Behållaren kan sedan tas ut ur den andra förseglade påsen inom det sterila fältet
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner. Denna produkt är föremål för en minsta orderkvantitet. Vänligen kontakta kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Certifikat och efterlevnad Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 31 mm
Höjd (metrisk) 94 mm
Märka Tryckt
nr per ärende 150/Cs.