Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Trippelpåsade polystyrenbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11389113
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
Stängningsmaterial:
Metall
Polypropen
nr per ärende:
40/Cs.
80/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 80
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsmaterial nr per ärende unitSize
11389113 100 ml Polypropen 80/Cs. Paket med 80
11804732 250 ml Metall 40/Cs. Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389113 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 185DB/IRR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Thermo Scientific™ Sterilin™ Trippelpåsade polystyrenbehållare i sjukhusrum och andra sådana sterila områden.
Använda Thermo Scientific™ Sterilin™ Trippelpåsade polystyrenbehållare i sjukhusrum och andra sådana sterila områden.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Varje container är:
  • Trippelförpackad med två lätta rivpåsar i en ytterpåse
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Märkt med en bestrålningspunkt som garanti för sterilitet och batchdetaljer för full spårbarhet
  • Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
Anmärkning:
Endast för in vitro användning.
Användningsmetod:
Proceduren för användning är som följer:
  • Enheten tas först ut ur foderpåsen i kartongen
  • Den yttersta av de två förseglade påsarna kan öppnas i den icke-sterila miljön genom att försiktigt riva längs linjen enligt anvisningarna
  • Innerpåsen kan enkelt dras ut ur ytterpåsen av personal inom det sterila operationsområdet, vilket säkerställer en steril överföring från ett område till nästa
  • Behållaren kan sedan avlägsnas från den andra förseglade påsen inom det sterila fältet
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner. Denna produkt är föremål för en minsta beställningskvantitet. Kontakta kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare med skruvlock
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Certifikat och efterlevnad Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717. CE-märkt i enlighet med det europeiska direktivet 98/79/EC.
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 51 mm
Höjd (metrisk) 78 mm
Märka Tryckt
nr per ärende 80/Cs.