Läs mer
Sterilin™ Triple Vent Petri Dishes
Diameter (metrisk):
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, European Directive 98/79/EC |
| Material | Polystyrene |
| Form | Round |
| Sterilitet | Sterile |
| Typ | Petri Dish |
| För användning med (applikation) | For use in automatic plate pourers |
| Kvantitet | 500 Case |
| Höjd (metrisk) | 14.2 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |