Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Tubes with Screw Cap
Produktkod. 11319183
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Etiketttyp:
Ingen etikett
Tryckt etikett
Material:
Polypropylene
Polystyrene
nr per ärende:
500
1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Etiketttyp Material nr per ärende Förpackningsstorlek
11319183 5 ml Ingen etikett Polypropylene 1000 Paket med 1000
13192241 5 ml Tryckt etikett Polystyrene 1000 Paket med 1000
11738868 5 ml Ingen etikett Polystyrene 1000 Paket med 1000
11798978 10 ml Tryckt etikett Polystyrene 500 Paket med 500
12417712 10 ml Ingen etikett Polystyrene 500 Paket med 500
11309183 5 ml Tryckt etikett Polypropylene 1000 Paket med 1000
12719975 10 ml Tryckt etikett Polypropylene 500 Paket med 500
12729975 10 ml - Polypropylene 500 Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11319183 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer Z5PENL
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Hold samples ranging from 5 to 10mL in these tubes with screw caps. Available in chemically resistant polypropylene or virgin polystyrene with a polyethylene screw cap.
Hold samples ranging from 5 to 10mL in Thermo Scientific™ Sterilin™ Tubes with Screw Cap. Available in chemically resistant polypropylene or virgin polystyrene with a polyethylene screw cap. Supplied nonsterile.
Not available in all geographic regions.
Features:
  • Available labeled for sample identification
  • Supplied nonsterile
Manufactured from either:
  • Virgin polystyrene with flat base
  • Chemically resistant polypropylene with a skirted base
Ordering Information:
Product not available in all geographic regions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Material Polypropylene
Etiketttyp Ingen etikett
nr per ärende 1000
Produktlinje Sterilin
Sterilitet Non-sterile
Förpackningsmängd 1000 Case
Stängningsmaterial Polyethylene
Kapacitet (engelska) 0.169 fl oz.
Förslutningstyp Screw Cap
Produkttyp Skirted Base Tube