Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vägning av båtar
Kapacitet (metrisk):
5 mL
7 mL
30 mL
100 mL
250 mL
Färg:
Svart
Vitt
White
Typ:
Antistatisk vågskål
Standard
Vägande båt
Form:
Diamant
Diamond
Fyrkantig
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Forma en tratt för enkel hällning och fullständig provöverföring med den nya och förbättrade Thermo Scientific™ Sterilin™ Vägningsbåtar, med avrundade hörn. Alla storlekar förpackade 250 per förpackning, 500 per fodral.
- Tillverkad av kraftig polystyren
- Hydrofob yta säkerställer ingen absorption av vatten från atmosfären eller provet
- Finns i svart eller vitt för att säkerställa lämplighet för olika färgade provmaterial
- Antistatisk sortiment lindrar problem med pulverhäng
- Platt underlag för en säker, stadig vila på balanspannan
- Levereras icke-steril
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Färg | Svart |
| Material | Polystyren |
| Form | Fyrkantig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Standard |
| Längd (metrisk) | 44 mm |
| Bredd (metrisk) | 44 mm |