Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vägning av båtar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12417702
Kapacitet (metrisk):
5 mL
7 mL
30 mL
100 mL
250 mL
Färg:
Svart
Vitt
White
Typ:
Antistatisk vågskål
Standard
Vägande båt
Form:
Diamant
Diamond
Fyrkantig
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12417702
Brand: Thermo Scientific™ WB30255
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Forma en tratt för enkel hällning och fullständig provöverföring med den nya och förbättrade Thermo Scientific™ Sterilin™ Vägningsbåtar, med avrundade hörn.
Forma en tratt för enkel hällning och fullständig provöverföring med den nya och förbättrade Thermo Scientific™ Sterilin™ Vägningsbåtar, med avrundade hörn. Alla storlekar förpackade 250 per förpackning, 500 per fodral.
  • Tillverkad av kraftig polystyren
  • Hydrofob yta säkerställer ingen absorption av vatten från atmosfären eller provet
  • Finns i svart eller vitt för att säkerställa lämplighet för olika färgade provmaterial
  • Antistatisk sortiment lindrar problem med pulverhäng
  • Platt underlag för en säker, stadig vila på balanspannan
  • Levereras icke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Svart
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Sterilitet Icke-steril
Typ Standard
Längd (metrisk) 80 mm
Bredd (metrisk) 80 mm