Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vägning av båtar
Kapacitet (metrisk):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Färg:
Svart
Vitt
Typ:
Antistatisk vågskål
Standard
Vägande båt
Form:
Diamant
Fyrkantig
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Forma en tratt för enkel hällning och fullständig provöverföring med den nya och förbättrade Thermo Scientific™ Sterilin™ Vägningsbåtar, med avrundade hörn. Alla storlekar förpackade 250 per förpackning, 500 per fodral.
- Manufactured from high impact polystyrene
- Hydrophobic surface ensures no absorption of water from atmosphere or sample
- Available in black or white to ensure suitability for different colored sample materials
- Anti-static range alleviates issues with powder hang-up
- Flat base for a secure, firm rest on the balance pan
- Supplied nonsterile
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Färg | Vitt |
| Material | Polystyrene |
| Form | Diamant |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Standard |
| Längd (metrisk) | 55 mm |
| Bredd (metrisk) | 30 mm |