Läs mer
Brady™ Steriliseringsindikerande etiketter
Produktkod. 17110191 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (engelska):
1,5 tum
2 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (engelska)
17110191 2 tum
17100191 1,5 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17110191 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 149273
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Brady™ Steriliseringsindikerande etiketter är ångsterilisering som indikerar polypropenetiketter med förtryckta rubriker som visar STERILISERAD när de utsätts för autoklavförhållanden.
  • Idealisk för användning vid provspårning, lagerhantering, allmän spårning och identifiering av laboratoriematerial som kräver sterilisering
  • Ekonomisk lösning för att identifiera flaskor, rör, ställ och flaskor
  • Fäster på rostfritt stål, glas och polypropen
  • Tål temperaturer från -320,8 till 249,8° F (-196 till 121 °C)
Uppfyllande
RoHS-direktivet 2011/65/EU
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Polypropen
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, temperaturindikerande märkning
För användning med (utrustning) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Modell THT-137-7425-2-AC
Antal per förpackning 2000 Etikett(ar) / Roll
Kvantitet 2000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Längd (engelska) 2 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 50.80 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 50.80 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 50.80 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,75 tum
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer THT-137-7425-2-AC