Läs mer
Kartell™ Steriliseringsindikatortejp
Produktkod. 10073454
Change view
Steriliseringsmetod:
Autoklavera
Poupinel-metod (torr värme)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Steriliseringsmetod Förpackningsstorlek
10073454 Autoklavera -
10245041 Poupinel-metod (torr värme) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10073454 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0105200
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Indikerar sterilisering med enkel färgändring av vitt till brunt. Kartell™ Steriliseringsindikatortejp används med autoklavering eller torr värmesteriliseringsmetoder.
  • Tejp indikerar sterilisering
  • Tejp tillgängliga för autoklavering och Poupinet metoder för sterilisering:
    • Autoklavtejp: 20’ vid +121 °C eller 10’ vid +125 °C eller 5’ vid +135 °C
    • Poupinel-metod: torr värme
  • Färgen ändras från vitt till brunt
  • Blyfritt om lagerförs korrekt
  • Autoklavtejp kan användas upp till 3 år från tillverkningsdatum
  • Poupineltejp kan användas upp till 24 månader från tillverkningsdatum
  • Överensstämmelse med ISO 11140/2005
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 11140/2005
För användning med (applikation) För att indikera sterilisering
Längd (metrisk) 50 m
Material papper
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringsmetod Autoklavera
Bredd (metrisk) Exteriör 19 mm