Läs mer
Ratiolab™ Steriliserade 1,25 ml dispenserspetsar
Beskrivning
- Dispenserspetsar passar på Ratiolab™ dispetta och Eppendorf Multipette™ 4780, Ritter Dispenser, Gilson Distriman och Brand HandyStep S
- Får inte autoklaveras
- Synliga graderingar
- Steriliserad
- Levereras i förpackningar om 100 st
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1,25 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Formatera | Bulk |
| Kvantitet | 100/pk |
| Produkttyp | Dispenser tips |
| För användning med (utrustning) | Serial pipetting |
| Graderad | Ja |