Läs mer
Gibco™ Steriliserade provportar kompatibla med CTS™ Rotea™ engångskit
Produktkod. 17206573
Change view
Kvantitet:
10 portar
Produktkod. Kvantitet
17206573 10 portar
1 options
Produktkod. 17206573 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A50111
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
De steriliserade provportarna möjliggör insamling av produktprover under protokollexekvering i processutveckling. Provportsmonteringarna och PVC-rören är gamma-bestrålade och individuellt förpackade.
De steriliserade provportarna möjliggör insamling av produktprover under protokollexekvering i processutveckling. Provportsmonteringen består av en nållös port som är sammanfogad med korta PVC-rör. PVC-röret är tätt för att möjliggöra termisk svetsning. Provportsmonteringarna och PVC-rören är gamma-bestrålade och individuellt förpackade.
Engångskitet är en del av CTS Rotea Gibco motflödescentrifugeringssystemet.Gibco CTS Rotea Varje kit kan utföra ett brett spektrum av cellprocesser, vilket gör det idealiskt för tvättkoncentration & , separation, isolering och mer. Engångskitet ger flexibilitet för processutveckling och stödjer enkelt tillverkning i kommersiell skala. Varje kit är kompatibelt med sterila luerkopplingar eller termisk svetsning.
Dessa steriliserade provportar för användning med kitet möjliggör insamling av produktprover under protokollexekvering, för processutveckling. Provportsmonteringen består av en nållös port som är sammanfogad med korta PVC-rör. PVC-röret är tätt för att möjliggöra termisk svetsning. Provportsmonteringarna och PVC-rören är gamma-bestrålade och individuellt förpackade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kylt Nej
Produktlinje CTS Rotea
Kvantitet 10 portar