Läs mer
ratiolab™ Steriliserande pipettlåda
Produktkod. 17128118
Change view
Höjd (metrisk):
120 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
17128118 120 mm
1 options
Produktkod. 17128118 Leverantör ratiolab™ Leverantörsnummer 3170100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 SEK
    882.15 SEK / Paket med 1
    Save 462.85 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
För praktisk förvaring av upp till fyra pipettlådor är denna steriliserande pipettlåda platsbesparande och erbjuder säker förvaring för autoklavering av olika glasföremål.
  • Garanterar att ånga kommer in i behållaren och optimerar autoklaveringsprocessen
  • Bas och toppsektion är fyllda med ett silikonlager i botten som stötdämpare för att skydda glasföremålen från splittring
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 20 min.
  • Djup (metriskt): 265 mm
Specifikationer
Höjd (metrisk) 120 mm
Material Aluminium
Bredd (metrisk) 250 mm