Läs mer
Bochem™ Steriliserande tång
Produktkod. 10214131
Change view
Längd (metrisk):
280 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10214131 280 mm
1 options
Produktkod. 10214131 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 2262
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Steriliseringstång för säker hantering av sterilt innehåll.
  • För sterilt innehåll
Specifikationer
Beskrivning 5 mm diameter
Längd (metrisk) öppning 190 mm
Längd (metrisk) 280 mm
Material 18/10 E-Poli