Läs mer
Sterillin™ Silikonskivor
Produktkod. 12892883
Change view
Diameter (metrisk):
14 mm
40,4 mm
Färg:
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
12892883 14 mm Rött Paket med 100
15213538 40,4 mm Svart Paket med 100
15223538 14 mm Svart Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12892883 Leverantör Thermo Scientific Sterilin Leverantörsnummer PKRD0140063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2180.00 SEK
    1546.78 SEK / Paket med 100
    Save 633.22 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
Färg Rött
För användning med (applikation) Används som mycket effektiva lockfoder eller som septa för injektionsportar/genomträngningsbara förslutningar och många olika applikationer
Material Gummi
Diameter (metrisk) 14 mm
Produkttyp Skiva