Läs mer
Sterillin™ Silikonskivor
Diameter (metrisk):
14 mm
40,4 mm
Färg:
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Used as highly effective cap liners or as a septa for injection ports/pierceable closures and wide variety of applications |
| Material | Rubber |
| Produkttyp | Disc |
| Diameter (metrisk) | 40,4 mm |