Läs mer
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Petriskål, från Soda-lime Glass
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Höjd (metrisk):
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Odling av mikroorganismer kan ske på ett gelliknande näringsmedium, som läggs i en platt, rund, genomskinlig skål med lock (den så kallade petriskålen). På grund av den fasta gelén förhindras blandning av mikroorganismerna och större cellkulturansamlingar (kolonier) kan växa.
- Fri från bubblor och ränder
- Jämn fördelning av sybotten möjlig
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med (applikation) | Tillväxt och odling av mikroorganismer; Odling på fast gelodlingsmedium; Mikroskopi av mikroorganismer; Cellkultur |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |