Läs mer
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Petriskål, från Soda-lime Glass
Produktkod. 11776968 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Höjd (metrisk):
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11776968
Brand: DWK Life Sciences 237556103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Petriskålar används för odling av bakterier, jäst, växt- och djurceller på fasta medier.
Cultivation of microorganisms can take place on a gel-like nutrient medium, which is placed in a flat, round, transparent dish with lid (the so-called Petri dish). Due to the solid gel, mixing of the microorganisms is prevented and larger cell culture accumulations (colonies) can grow.
  • Free from bubbles and streaks
  • Even distribution of sewing bottom possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Material Soda Lime Glass
För användning med (applikation) Growth and cultivation of microorganisms; Cultivation on solid gel culture medium; Microscopy of microorganisms; Cell culture
Antal per förpackning 10/Pk.
Höjd (metrisk) 45 mm
Diameter (metrisk) 200 mm