Läs mer
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Petriskål, från Soda-lime Glass
Produktkod. 11780844 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Höjd (metrisk):
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11780844
Brand: DWK Life Sciences 237555201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Petriskålar används för odling av bakterier, jäst, växt- och djurceller på fasta medier.
Odling av mikroorganismer kan ske på ett gelliknande näringsmedium, som läggs i en platt, rund, genomskinlig skål med lock (den så kallade petriskålen). På grund av den fasta gelén förhindras blandning av mikroorganismerna och större cellkulturansamlingar (kolonier) kan växa.
  • Fri från bubblor och ränder
  • Jämn fördelning av sybotten möjlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Tillväxt och odling av mikroorganismer; Odling på fast gelodlingsmedium; Mikroskopi av mikroorganismer; Cellkultur
Antal per förpackning 10/Pk.
Höjd (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 150 mm