Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Provskedar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15331776 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
10 mL
Längd (metrisk):
127 mm
170 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15331776
Brand: Buerkle™ 53791012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av förnybara råvaror och kan helt återvinnas. SteriPlast™ Bio Provskedar har fortfarande alla lämpliga egenskaper hos konventionell polyeten.
  • Produkt och förpackning gjorda av förnybara råvaror
  • Grön PE, vit
  • Individuellt förpackad och steriliserad med gammastrålar
  • Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
  • EU-livsmedel och FDA-godkännande
  • Två storlekar tillgängliga: 2,5 ml (tesked) och 10 ml (matsked)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Färg Vitt
Disponibel Återvinningsbar
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) Provtagning av pulver, granulat och vätskor
Material Grön polyeten (tillverkad av förnybara råvaror)
Längd (metrisk) 170 mm