Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Provskopor
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
Längd (metrisk):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Ergonimiskt utformad skopa
- Produkt och förpackning gjorda av förnybara råvaror
- Tillverkad av grön PE, vit
- Återvinningsbar/engångsbar
- Individuellt förpackad och steriliserad med gammastrålar
- Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
- Med EU-livsmedel och FDA-godkännande
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| Material | Grön polyeten (tillverkad av förnybara råvaror) |
| Längd (metrisk) | 141 mm |