Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Provskopor
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
Längd (metrisk):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
Unit Size:
Paket med 10
Description
- Ergonimiskt utformad skopa
- Produkt och förpackning gjorda av förnybara råvaror
- Tillverkad av grön PE, vit
- Återvinningsbar/engångsbar
- Individuellt förpackad och steriliserad med gammastrålar
- Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
- Med EU-livsmedel och FDA-godkännande
Specifications
Specifications
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| Material | Grön polyeten (tillverkad av förnybara råvaror) |
| Längd (metrisk) | 160 mm |