Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Prov spatlar
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
263 mm (totalt), 150 mm (insättningsdjup)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Produkt och förpackning gjorda av förnybara råvaror
- Grön PE, vit
- Individuellt förpackad och steriliserad med gammastrålar
- Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
- EU-livsmedel och FDA-godkännande
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Återvinningsbar spatel/blad |
| Material | Grön polyeten (tillverkad av förnybara råvaror) |
| Längd (metrisk) | 263 mm (totalt), 150 mm (insättningsdjup) |