Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Blå detekterbar palettknivspatel
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
192 mm
Beskrivning
- Plastskrapans formstabila långa kant är idealisk för skärning av trögflytande media.
- En liten spets på långkanten kan användas för att riva, till exempel förpackningsfilm.
- Skrapan är även lämplig för omrörning och blandning.
- PS, blå detekterbar
- Kan upptäckas av färgskanner, metalldetektorer eller röntgen
- Kan användas som en del av HACCP/IFS/BRC hantering av främmande föremål
- Speciellt för livsmedels-, djurfoder- och läkemedelsindustrin
- För engångsbruk
- Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
- Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
- 100 stycken förpackade individuellt och strålsteriliserade
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Provtagare |
| Längd (metrisk) kniv | 70 mm |
| Bladmaterial | Polystyren |
| Handtagsmaterial | Polystyren |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 192 mm |