Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Blå palett Kknife Spatel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17230594 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
192 mm
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17230594
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 53783035
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Kan användas för att applicera, fördela eller jämnt fördela trögflytande medier som pasta och krämer. Spateln når lätt in i hörnen och kurvorna på olika behållare och är lämplig för att skrapa ur skålar, ta bort rester eller torka av Bürkles doseringsskedar.
  • Plastskrapans formstabila långa kant är idealisk för skärning av trögflytande media.
  • En liten spets på långkanten kan användas för att riva, till exempel förpackningsfilm.
  • Skrapan är även lämplig för omrörning och blandning.
  • PS, blå
  • Kan användas som en del av HACCP/IFS/BRC hantering av främmande föremål
  • Speciellt för livsmedels-, djurfoder- och läkemedelsindustrin
  • För engångsbruk
  • Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
  • 100 stycken förpackade individuellt och strålsteriliserade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kvantitet 100
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Provtagare
Längd (metrisk) kniv 70 mm
Material Polystyren
Längd (metrisk) 192 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato