Beskrivning
- Användning av blå verktyg hjälper till att uppfylla kraven för HACCP-faroanalys och bedömning av främmande föremål
- Detta är ett viktigt kriterium inom livsmedelsförädling och -produktion samt inom djurfoder- och läkemedelsindustrin
- Kan användas som en del av HACCP/IFS hantering av främmande föremål
- Individuellt förpackad för engångsbruk och steriliserad med gammastrålar
- Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
- Kan upptäckas av färgskanner, metalldetektorer eller röntgen
Uppfyllande
EU:s livsmedelskrav
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 33,81 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Produkttyp | Detekterbar provtagningsscoop |
| För användning med (applikation) | Provtagning av pulver, granulat och vätskor |
| Längd (engelska) | 13 tum |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 332 mm |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |