Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Blå detekterbara skopor
BIOPHARMA
Produktkod. 15654114 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Längd (metrisk):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15654114 100 ml 205 mm Paket med 10
15604124 250 ml 232 mm Paket med 10
15614124 500 ml 280 mm Paket med 10
15624124 1000 ml 332 mm Paket med 10
15634114 25 ml 141 mm Paket med 10
15644114 50 ml 160 mm Paket med 10
15664114 150 ml 216 mm Paket med 10
17200594 2000 ml - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15654114 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53782005
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
För provtagning av livsmedel, djurfoder och läkemedelsindustrin. Buerkle™ SteriPlast™ Blue Detectable Scoops är idealiska för pulver, granulat och pastor och kan detekteras av färgskanner, metalldetektorer och röntgenstrålar.
  • Användning av blå verktyg hjälper till att uppfylla kraven för HACCP-faroanalys och bedömning av främmande föremål
  • Detta är ett viktigt kriterium inom livsmedelsförädling och -produktion samt inom djurfoder- och läkemedelsindustrin
  • Kan användas som en del av HACCP/IFS hantering av främmande föremål
  • Individuellt förpackad för engångsbruk och steriliserad med gammastrålar
  • Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Kan upptäckas av färgskanner, metalldetektorer eller röntgen
Uppfyllande
EU:s livsmedelskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Detekterbar provtagningsscoop
För användning med (applikation) Provtagning av pulver, granulat och pastar
Längd (engelska) 8,07 tum
Material Polystyren
Längd (metrisk) 205 mm
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras