Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Blå detekterbar spatel
BIOPHARMA
Produktkod. 15674114 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Förpackningsstorlek
15674114 Paket med 10
1 options
Produktkod. 15674114 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53782009
I lager
För provtagning av pulver, granulat och pastor. Buerkle™ SteriPlast™ Detekterbar spatel steriliseras av gammastrålar.
  • Långt, ergonomiskt format, stabilt handtag och skarpt blad
  • Penetrera direkt i behållare som pappers- eller plastsäckar
  • Användning av blå verktyg hjälper till att uppfylla kraven för HACCP-faroanalys och bedömning av främmande föremål
  • Detta är ett viktigt kriterium inom livsmedelsförädling och -produktion samt inom djurfoder- och läkemedelsindustrin
  • Kan användas som en del av HACCP/IFS hantering av främmande föremål
  • Individuellt förpackad för engångsbruk
  • Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Kan upptäckas av färgskanner, metalldetektorer eller röntgen
Uppfyllande
EU:s livsmedelskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Detekterbar stekspade
För användning med (applikation) Provtagning av pulver, granulat och pastar
Längd (engelska) 10,3 tum
Material Polystyren
Typ av handtag Långt, ergonomiskt format, stabilt handtag
Längd (metrisk) 263 mm
Sterilitet Sterila