Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Blå detekterbara skedar
BIOPHARMA
Produktkod. 15684114 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
10 ml
Längd (metrisk):
127 mm
170 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15684114 2,5 ml 127 mm Paket med 100
15694114 10 ml 170 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15684114 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53782011
I lager
För provtagning av pulver, granulat och vätskor. Buerkle™ SteriPlast™ Blå detekterbara skedar steriliseras av gammastrålar.
  • Användning av blå verktyg hjälper till att uppfylla kraven för HACCP:s riskanalys och bedömning i förhållande till främmande föremål
  • Detta är ett viktigt kriterium inom livsmedelsförädling och produktion, samt inom djurfoder- och läkemedelsindustrin
  • Kan användas som en del av HACCP/IFS-hantering av främmande objekt
  • Individuellt förpackad för engångsbruk
  • Produktion, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Kan upptäckas av färgskannrar, metalldetektorer eller röntgenstrålar
Uppfyllande
EU:s livsmedelskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Detekterbar provtagningssked
För användning med (applikation) Provtagning av pulver, granulat och vätskor
Längd (engelska) 5 tum
Material Polystyren
Längd (metrisk) 127 mm
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras