Beskrivning
- 200 ml dopp
- 92 mm ytterdiameter
- Ergonomiskt handtag
- Pipar på båda sidor för höger- eller vänstermanövrering
- HDPE
- Renrum tillverkade, individuellt förpackade
- Eventuellt steriliserad med gammastrålar
- 20 stycken per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slev |
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Stil | Dubbla piper |
| Färg | Vitt |
| Längd (metriskt) handtag | 1000 mm |