Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle
BIOPHARMA
Produktkod. 15684134 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metriskt) handtag:
500 mm
1000 mm
Diameter (metriskt) handtag:
440 mm
940 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metriskt) handtag Diameter (metriskt) handtag Förpackningsstorlek
15684134 500 mm 440 mm Paket med 20
15604144 1000 mm 940 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15684134 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53936641
I lager
Präglat för mätning i steg om 10 ml. Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle är speciellt utformad för engångsbruk. Ergonomiskt handtag på båda sidor för höger- eller vänstermanövrering.
  • 200 ml dopp
  • 92 mm ytterdiameter
  • Ergonomiskt handtag
  • Pipar på båda sidor för höger- eller vänstermanövrering
  • HDPE
  • Renrum tillverkade, individuellt förpackade
  • Eventuellt steriliserad med gammastrålar
  • 20 stycken per förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Slev
Material HDPE
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 6.76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Disponibel Engångsbruk
Graderad Yes
Sterilitet Sterila
Stil Dubbla piper
Färg Vitt
Diameter (engelska) Handtag 17.32 in.
Diameter (metriskt) handtag 440 mm
Höjd (engelska) 4.13 in.
Höjd (metrisk) 105 mm
Längd (engelska) 21.46 in.
Längd (engelska) Handtag 17.323 in.
Längd (metrisk) 545 mm
Längd (metriskt) handtag 500 mm