Description
- Användning av blå verktyg hjälper till att uppfylla kraven för HACCP:s riskanalys och bedömning i förhållande till främmande föremål
- Detta är ett viktigt kriterium inom livsmedelsförädling och produktion, samt inom djurfoder- och läkemedelsindustrin
- Kan användas som en del av HACCP/IFS-hantering av främmande objekt
- Individuellt förpackad för engångsbruk
- Produktion, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
- Kan upptäckas av färgskannrar
Compliance
EU:s livsmedelskrav
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Produkttyp | Matprovsscoop |
| För användning med (applikation) | Provtagning av pulver, granulat och pastar |
| Längd (engelska) | 9,1 tum |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 232 mm |
| Sterilitet | Sterila |
| Show More |