Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Blå matskopor
BIOPHARMA
Produktkod. 15664124 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Längd (metrisk):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15664124 100 ml 205 mm Paket med 10
15614134 250 ml 232 mm Paket med 10
15624134 500 ml 280 mm Paket med 10
15634134 1000 ml 332 mm Paket med 10
15644124 25 ml 141 mm Paket med 10
15654124 50 ml 160 mm Paket med 10
15674124 150 ml 216 mm Paket med 10
17220594 2000 ml - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15664124 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53783005
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För provtagning av pulver, granulat och pastor. Buerkle™ SteriPlast™ Matskovlar steriliseras av gammastrålar. Färgen blå förekommer inte i naturlig form i livsmedel. Skopor kan snabbt hittas och lätt identifieras i en visuell kontroll om de någonsin blandas in i produktionen.
  • Användning av blå verktyg hjälper till att uppfylla kraven för HACCP:s riskanalys och bedömning i förhållande till främmande föremål
  • Detta är ett viktigt kriterium inom livsmedelsförädling och produktion, samt inom djurfoder- och läkemedelsindustrin
  • Kan användas som en del av HACCP/IFS-hantering av främmande objekt
  • Individuellt förpackad för engångsbruk
  • Produktion, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Kan upptäckas av färgskannrar
Uppfyllande
EU:s livsmedelskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Matprovsscoop
För användning med (applikation) Provtagning av pulver, granulat och pastar
Längd (engelska) 8,07 tum
Material Polystyren
Längd (metrisk) 205 mm
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras