Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Blå matskopor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17220594 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Längd (metrisk):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 17220594
Brand: Buerkle™ 53783020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För provtagning av pulver, granulat och pastor. Buerkle™ SteriPlast™ Matskovlar steriliseras av gammastrålar. Färgen blå förekommer inte i naturlig form i livsmedel. Skopor kan snabbt hittas och lätt identifieras i en visuell kontroll om de någonsin blandas in i produktionen.
  • Användning av blå verktyg hjälper till att uppfylla kraven för HACCP-faroanalys och bedömning av främmande föremål
  • Detta är ett viktigt kriterium inom livsmedelsförädling och -produktion samt inom djurfoder- och läkemedelsindustrin
  • Kan användas som en del av HACCP/IFS hantering av främmande föremål
  • Individuellt förpackad för engångsbruk
  • Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Kan upptäckas av färgskanner
Uppfyllande
EU:s livsmedelskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 67,63 oz.
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Färg Blått
Certifikat och efterlevnad Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Provtagare
Material Polystyren