Beskrivning
- Användning av blå verktyg hjälper till att uppfylla kraven för HACCP-faroanalys och bedömning av främmande föremål
- Detta är ett viktigt kriterium inom livsmedelsförädling och -produktion samt inom djurfoder- och läkemedelsindustrin
- Kan användas som en del av HACCP/IFS hantering av främmande föremål
- Individuellt förpackad för engångsbruk
- Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
- Kan upptäckas av färgskanner
Uppfyllande
EU:s livsmedelskrav
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Matprovtagningsskopa |
| För användning med (applikation) | Provtagning av pulver, granulat och pastor |
| Längd (engelska) | 9,1 tum |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |