Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Kit - sterilt provtagningsset
Produktkod. 15654134 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Inkluderar:
10 skopor och 10 SteriBag Premi μm
10 spatlar och 10 SteriBag Premi μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
15654134 10 skopor och 10 SteriBag Premi μm Paket med 10
15586669 10 skopor och 10 SteriBag Premi μm Varje
15664134 10 spatlar och 10 SteriBag Premi μm Paket med 10
15596669 10 spatlar och 10 SteriBag Premi μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15654134 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53788003
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar tio provspadar eller tio provskopor och tio SteriBag Premium manipulationssäkra provpåsar. Den idealiska kombinationen för provtagning där renhet och sterilitet är avgörande. Alla delar är steriliserade med gammastrålar och lämpliga för användning med mat.
  • Provtagningssetet SteriPlast™ Satsen består av tio provspadar eller tio provskopor och tio SteriBag Premium manipulationssäkra provpåsar.
  • Alla delar är steriliserade med gammastrålar och lämpliga för användning med livsmedel.
  • Skopor eller spatlar är renrumstillverkade och individuellt förpackade.
  • Provpåsen SteriBag Premium har en integrerad tätning och är vätsketät.
  • En unik spårningskod på både påsen och avrivningsfältet garanterar fullständig dokumentation och spårbarhet.
  • Välj skopa 50 ml eller spatel 150 mm insättningsdjup
  • Varje kit innehåller SteriBag Premium 300 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Inkluderar 10 skopor och 10 SteriBag Premi μm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad FDA
För användning med (applikation) Livsmedel