Läs mer
Beschreibung
- Provtagningssetet SteriPlast™ Satsen består av tio provspadar eller tio provskopor och tio SteriBag Premium manipulationssäkra provpåsar.
- Alla delar är steriliserade med gammastrålar och lämpliga för användning med livsmedel.
- Skopor eller spatlar är renrumstillverkade och individuellt förpackade.
- Provpåsen SteriBag Premium har en integrerad tätning och är vätsketät.
- En unik spårningskod på både påsen och avrivningsfältet garanterar fullständig dokumentation och spårbarhet.
- Välj skopa 50 ml eller spatel 150 mm insättningsdjup
- Varje kit innehåller SteriBag Premium 300 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyren |
| Inkluderar | 10 spatlar och 10 SteriBag Premi μm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?