Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ /LaboPlast ™Bio Palett Kniv Spatel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17250624 Handla allt Bürkle Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 17250624
Brand: Buerkle™ 53791035
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan användas för att applicera, fördela eller jämnt fördela trögflytande medier som pasta och krämer. Spateln når lätt in i hörnen och kurvorna på olika behållare och är lämplig för att skrapa ur skålar, ta bort rester eller torka av Bürkles doseringsskedar.
  • Plastskrapans formstabila långa kant är idealisk för skärning av trögflytande media.
  • En liten spets på långkanten kan användas för att riva, till exempel förpackningsfilm.
  • Skrapan är även lämplig för omrörning och blandning.
  • Bio-PE, vit, flexibel och brottsäker
  • Produkt tillverkad av förnybara råvaror
  • För engångsbruk
  • Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Provtagare
Längd (metrisk) kniv 70 mm
Bredd (metrisk) 20 mm
Material Bio-PE
Längd (metrisk) 192 mm