Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ /LaboPlast ™Bio Palett Kniv Spatel
Handla allt Bürkle Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning
- Plastskrapans formstabila långa kant är idealisk för skärning av trögflytande media.
- En liten spets på långkanten kan användas för att riva, till exempel förpackningsfilm.
- Skrapan är även lämplig för omrörning och blandning.
- Bio-PE, vit, flexibel och brottsäker
- Produkt tillverkad av förnybara råvaror
- För engångsbruk
- Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
- Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Provtagare |
| Längd (metrisk) kniv | 70 mm |
| Bredd (metrisk) | 20 mm |
| Material | Bio-PE |
| Längd (metrisk) | 192 mm |