Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Provtagningsskopa
Tienda Bürkle Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Descripción
- Med den raka botten av skopan kan mediet ösas upp direkt från botten av behållaren
- Individuellt förpackad och eventuellt steriliserad
- Handtagslängd 300 mm
- För engångsbruk
- Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
- Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Especificaciones
Especificaciones
| Kvantitet | 10 |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Skotta |
| Längd (metriskt) handtag | 300 mm |
| Material | Bio-PE |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido